Boc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-diphenylpropanoic acid
H52063.06 H52063.03
H52063.06EA 418 EUR InStock
H52063.06 H52063.03
Boc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Boc-L-3,3-diphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 138662-63-2 Molecular Formula: C20H23NO4 Formula Weight: 341.41 Melting Point: 160° dec. Beilstein Reference: 4880641 MDL No.: MFCD00191186
Formule: C₂₀H₂₃NO₄
MW: 341,41 g/mol
Point de fusion: 160 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191186
Numéro CAS: 138662-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité