D-β-Homoproline hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52085.MDEA 266 EUR InStock
H52085.MD
D-β-Homoproline hydrochloride 95%
D-beta-Homoproline hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·HCl
MW: 165,62 g/mol
Point de fusion: 195…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202401
Numéro CAS: 439918-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité