(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52111.MDEA 316 EUR InStock
H52111.MD H52111.03
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride 95%
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃NO₂·HCl
MW: 227,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861030
Numéro CAS: 270082-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité