trans-N-Boc-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]-L-proline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52137.03EA 897 EUR InStock
H52137.03 H52137.MD
trans-N-Boc-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]-L-proline 95%
trans-N-Boc-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]-L-proline
Formule: C₁₈H₂₂F₃NO₄
MW: 373,37 g/mol
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658835
Numéro CAS: 957311-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité