Néodyme ≥99.8% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Dans une ampoule sous argon
44181.06EA 118 EUR InStock
44181.06 44181.14
Néodyme ≥99.8% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -40 mesh
Néodyme
Formule: Nd
MW: 144,24 g/mol
Point d'ébullition: 2474 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1014,85 °C
Densité: 6,46 g/cm³ (1240 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011130
Numéro CAS: 7440-00-8
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06538
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité