Boc-(S)-3-amino-5-phenylpentanoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52180.03EA 432 EUR InStock
H52180.03 H52180.MD
Boc-(S)-3-amino-5-phenylpentanoic acid 95%
Boc-(S)-3-amino-5-phenylpentanoic acid
Formule: C₁₆H₂₃NO₄
MW: 293,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076264
Numéro CAS: 218608-84-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité