2-Benzyl-N-boc-D-proline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52186.03EA 433 EUR InStock
H52186.03 H52186.MD
2-Benzyl-N-boc-D-proline 95%
2-Benzyl-N-boc-D-proline
Formule: C₁₇H₂₃NO₄
MW: 305,37 g/mol
Point de fusion: 146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659153
Numéro CAS: 706806-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité