Boc-L-β-homoglutamic acid-d-benzyl ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52187.03EA 518 EUR InStock
H52187.03 H52187.MD
Boc-L-β-homoglutamic acid-d-benzyl ester 95%
Boc-L-beta-homoglutamic acid-d-benzyl ester
Formule: C₁₈H₂₅NO₆
MW: 351,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862936
Numéro CAS: 218943-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité