Fmoc-L-Nw-boc-β-homolysine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52189.03EA 420 EUR InStock
H52189.03 H52189.MD
Fmoc-L-Nw-boc-β-homolysine 95%
Fmoc-L-Nw-boc-beta-homolysine
Formule: C₂₇H₃₄N₂O₆
MW: 482,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03002713
Numéro CAS: 203854-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité