Boc-L-β-homoaspartic acid-γ-benzyl ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-β-HomoAsp(OBzl)-OH, Boc-β-HoAsp(OBzl)-OH
H52191.MD H52191.03
H52191.MDEA 159 EUR InStock
H52191.MD H52191.03
Boc-L-β-homoaspartic acid-γ-benzyl ester 95%
Boc-L-beta-homoaspartic acid-gamma-benzyl ester
Purity: 95% CAS No.: 254101-10-5 Molecular Formula: C17H23NO6 Formula Weight: 337.37 Beilstein Reference: 8430789 MDL No.: MFCD01862861
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
MW: 337,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862861
Numéro CAS: 254101-10-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité