2-(4-Pyridyl)-7-azabenzimidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52213.03EA 469 EUR InStock
H52213.03 H52213.MD
2-(4-Pyridyl)-7-azabenzimidazole 97%
2-(4-Pyridyl)-7-azabenzimidazole
Formule: C₁₁H₈N₄
MW: 196,21 g/mol
Point de fusion: 240…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01001152
Numéro CAS: 63411-78-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité