5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-1,3-dimethylpyridin-2(1H)-one
H52279.03 H52279.06
H52279.03EA 160 EUR InStock
H52279.03 H52279.06
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone
Purity: 97% CAS No.: 51417-13-1 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Melting Point: 105-106°C MDL No.: MFCD16658881
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658881
Numéro CAS: 51417-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité