Hafnium(IV) isopropoxide isopropanol adduct 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52288.14EA 434 EUR InStock
H52288.14 H52288.22
Hafnium(IV) isopropoxide isopropanol adduct 99%
Hafnium(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Formule: C₁₂H₂₈HfO₄·C₃H₈O
MW: 474,94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070460
Numéro CAS: 2171-99-5
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité