(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52295.MD H52295.03
H52295.MDEA 122 EUR InStock
H52295.MD H52295.03
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Purity: 98+% CAS No.: 93643-24-4 Molecular Formula: C7H14N2 Formula Weight: 126.20 UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD03787926
Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787926
Numéro CAS: 93643-24-4
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité