(S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52297.03EA 115 EUR InStock
H52297.03 H52297.06 H52297.MD
(S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride ≥98%
(S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅NO₂·HCl
MW: 217,70 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368914
Numéro CAS: 61366-43-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité