N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52298.03EA 123 EUR InStock
H52298.03 H52298.06 H52298.MD
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98%
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine
Formule: C₁₆H₁₇N₃O₅
MW: 331,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010115
Numéro CAS: 4836-13-9
EINECS: 225-421-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité