(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52304.03 H52304.06
H52304.03EA 168 EUR InStock
H52304.03 H52304.06
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Purity: 98+% CAS No.: 58577-88-1 Molecular Formula: C10H15NO2 Formula Weight: 181.23 UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD04112477
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112477
Numéro CAS: 58577-88-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité