Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52305.MD H52305.03
H52305.MDEA 232 EUR InStock
H52305.MD H52305.03
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Purity: 98+% CAS No.: 4430-75-5 Molecular Formula: C8H16N2 Formula Weight: 140.23 Boiling Point: 68-72°/3mm UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD01098257
Formule: C₈H₁₆N₂
Point d'ébullition: 68…72 °C (3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01098257
Numéro CAS: 4430-75-5
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité