N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52306.03 H52306.06
H52306.03EA 267 EUR InStock
H52306.03 H52306.06
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine ≥97%
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine
Purity: 97+% CAS No.: 140712-79-4 Molecular Formula: C38H35N5O6 Formula Weight: 657.73 MDL No.: MFCD04972282
Formule: C₃₈H₃₅N₅O₆
MW: 657,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972282
Numéro CAS: 140712-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité