Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52308.03 H52308.06
H52308.03EA 216 EUR InStock
H52308.03 H52308.06
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 503555-96-2 Molecular Formula: C12H14ClNO4 Formula Weight: 271.70 MDL No.: MFCD02682166
Formule: C₁₂H₁₄ClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682166
Numéro CAS: 503555-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité