2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52341.MDEA 125 EUR InStock
H52341.MD H52341.03
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile 96%
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226884
Numéro CAS: 936693-22-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité