N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52345.MD H52345.03 H52345.06
H52345.MDEA 117 EUR InStock
H52345.MD H52345.03 H52345.06
N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
Purity: 97% CAS No.: 693-06-1 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 MDL No.: MFCD00021040
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021040
Numéro CAS: 693-06-1
EINECS: 211-741-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité