4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)aniline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52351.MD H52351.03
H52351.MDEA 172 EUR InStock
H52351.MD H52351.03
4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)aniline 96%
4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)aniline
Purity: 96% CAS No.: 902454-26-6 Molecular Formula: C13H20N2O Formula Weight: 220.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD09909628
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD09909628
Numéro CAS: 902454-26-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité