4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52355.MDEA 84.2 EUR InStock
H52355.MD H52355.06 H52355.03
4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
4-Bromofuran-2-carboxamide
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 189,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755858
Numéro CAS: 957345-95-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité