2-(Piperazin-1-yl)thiazole hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52368.MDEA 84.2 EUR InStock
H52368.MD H52368.06 H52368.03
2-(Piperazin-1-yl)thiazole hydrochloride ≥97%
2-(Piperazin-1-yl)thiazole hydrochloride
Formule: C₇H₁₂ClN₃S
MW: 205,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752687
Numéro CAS: 209733-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité