7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52389.03 H52389.06
H52389.03EA 240 EUR InStock
H52389.03 H52389.06
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Purity: 97+% CAS No.: 99365-69-2 Molecular Formula: C9H10N2O2.HCl Formula Weight: 214.65 MDL No.: MFCD07371494
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₂
MW: 214,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371494
Numéro CAS: 99365-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité