4-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52392.MD H52392.03 H52392.06
H52392.MDEA 53.3 EUR InStock
H52392.MD H52392.03 H52392.06
4-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
4-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Purity: 97+% CAS No.: 103260-65-7 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 MDL No.: MFCD02664458
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664458
Numéro CAS: 103260-65-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité