Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52404.03 H52404.06
H52404.03EA 252 EUR InStock
H52404.03 H52404.06
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Purity: 97+% CAS No.: 20485-39-6 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.10 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00062573
Formule: C₇H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062573
Numéro CAS: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité