Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52405.03EA 203 EUR InStock
H52405.03 H52405.MD
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate ≥97%
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
MW: 259,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204041
Numéro CAS: 59516-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité