(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52418.MD H52418.03
H52418.MDEA 234 EUR InStock
H52418.MD H52418.03
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 26685-83-6 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Optical Rotation: -77° (c=1 in water) MDL No.: MFCD08276263
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276263
Numéro CAS: 26685-83-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité