(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52435.03EA 56.2 EUR InStock
H52435.03 H52435.06
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol 97%
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,293 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683203
Numéro CAS: 140695-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité