(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52554.MD H52554.03
H52554.MDEA 135 EUR InStock
H52554.MD H52554.03
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 97%
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Purity: 97% CAS No.: 96193-27-0 Molecular Formula: C7H14N2 Formula Weight: 126.20 Boiling Point: 65-69°/3mm UN No.: UN3267 MDL No.: MFCD09752820
Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126,20 g/mol
Point d'ébullition: 65…69 °C (3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752820
Numéro CAS: 96193-27-0
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité