(2R,3R)-2-(Boc-amino)-3-benzyloxy-1-butanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52565.MDEA 50.6 EUR InStock
H52565.MD H52565.06 H52565.03
(2R,3R)-2-(Boc-amino)-3-benzyloxy-1-butanol 97%
(2R,3R)-2-(Boc-amino)-3-benzyloxy-1-butanol
Formule: C₁₆H₂₅NO₄
MW: 295,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235948
Numéro CAS: 133565-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité