3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52571.03EA 180 EUR InStock
H52571.03 H52571.MD H52571.06
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 97%
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179020
Numéro CAS: 118156-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité