a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H52580.03EA 273 EUR InStock
H52580.03 H52580.MD
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 97%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Formule: C₁₅H₁₂FNO₂S
MW: 289,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787932
Numéro CAS: 165806-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité