4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
H52602.MD H52602.03
H52602.MDEA 92.9 EUR InStock
H52602.MD H52602.03
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850568-41-1 Molecular Formula: C9H12BNO3 Formula Weight: 193.01 Melting Point: 278-280° MDL No.: MFCD06659818
Formule: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,01 g/mol
Point de fusion: 278…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659818
Numéro CAS: 850568-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité