4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52691.MDEA 60.8 EUR InStock
H52691.MD H52691.03
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₀BNO₂·HCl
MW: 269,58 g/mol
Point de fusion: 228…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179455
Numéro CAS: 850568-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité