5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52716.03EA 149 EUR InStock
H52716.03 H52716.MD
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₃
MW: 155,92 g/mol
Point de fusion: 160…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095357
Numéro CAS: 259209-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité