4-Dimethoxymethyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52736.MDEA 155 EUR InStock
H52736.MD H52736.03
4-Dimethoxymethyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Dimethoxymethyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₈H₉F₃N₂O₂
MW: 222,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662688
Numéro CAS: 878760-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité