(S)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52772.06EA 263 EUR InStock
H52772.06 H52772.03
(S)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(S)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093375
Numéro CAS: 168466-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité