(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52775.MD H52775.03
H52775.MDEA 252 EUR InStock
H52775.MD H52775.03
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 62023-65-8 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.34 Beilstein Reference: 5909790 MDL No.: MFCD00057841
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057841
Numéro CAS: 62023-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité