(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52779.MD H52779.03 H52779.06
H52779.MDEA 131 EUR InStock
H52779.MD H52779.03 H52779.06
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 24716-93-6 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Optical Rotation: +77° (c=1 in water) MDL No.: MFCD01318270
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318270
Numéro CAS: 24716-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité