Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-chlorobenzoic acid
H52786.03 H52786.06
H52786.03EA 177 EUR InStock
H52786.03 H52786.06
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 232275-73-9 Molecular Formula: C12H14ClNO4 Formula Weight: 271.70 MDL No.: MFCD02682164
Formule: C₁₂H₁₄ClNO₄
MW: 271,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682164
Numéro CAS: 232275-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité