Boc-D-α-methylserine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52787.MDEA 254 EUR InStock
H52787.MD H52787.03
Boc-D-α-methylserine 97%
Boc-D-alpha-methylserine
Formule: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682596
Numéro CAS: 84311-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité