O-Ethoxy-L-serine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52790.03EA 688 EUR InStock
H52790.03 H52790.MD
O-Ethoxy-L-serine hydrochloride 97%
O-Ethoxy-L-serine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₃·HCl
MW: 169,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797557
Numéro CAS: 4775-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité