(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52804.03EA 43.7 EUR InStock
H52804.03 H52804.06
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
(R)-2-Hydroxy-4-phenylbutyric acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192219
Numéro CAS: 29678-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité