Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52818.03EA 590 EUR InStock
H52818.03 H52818.MD
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662690
Numéro CAS: 878745-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité