Fmoc-4-Abz-OH 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52828.MD H52828.03
H52828.MDEA 55.4 EUR InStock
H52828.MD H52828.03
Fmoc-4-Abz-OH 97%
Fmoc-4-Abz-OH
Purity: 97% CAS No.: 185116-43-2 Molecular Formula: C22H17NO4 Formula Weight: 359.38 Beilstein Reference: 7722986 MDL No.: MFCD00144888
Formule: C₂₂H₁₇NO₄
MW: 359,381 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144888
Numéro CAS: 185116-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité