Boc-O-methyl-L-serine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H52829.MD H52829.03
H52829.MDEA 138 EUR InStock
H52829.MD H52829.03
Boc-O-methyl-L-serine 97%
Boc-O-methyl-L-serine
Purity: 97% CAS No.: 51293-47-1 Molecular Formula: C9H17NO5 Formula Weight: 219.24 MDL No.: MFCD00153314
Formule: C₉H₁₇NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153314
Numéro CAS: 51293-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité