Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H52966.MDEA 73.3 EUR InStock
H52966.MD
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid 97%
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid


Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Numéro MDL: MFCD08235082
Numéro CAS: 326496-51-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité